Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 293 Qualitative Papers, Sheets
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
340 x 440 mm
450 x 570 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with < 95% alpha-cellulose content
- Ash content < 0,1% according to DIN 54370
- Wet-strengthened
Specifica
Specifica
| Peso base | 80 g/m2 |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
| Particle Retention | 1 to 2 μm |
| Velocità di filtraggio | 300 sec. |
| Grado | 293 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 mm |
| Dimensioni (L x P) | 450 x 570 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Vedi altri risultati |