Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 393 Quantitative Papers, Discs
Codice prodotto. 15952880 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
15952880 47 mm pezzi 100
15942880 25 mm pezzi 100
15962880 100 mm pezzi 100
3 options
Codice prodotto. 15952880
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3127047
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 393 Quantitative Papers, Discs are suitable for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration.
  • Made of 100% cotton linters with an alpha-cellulose content of < 98%
  • Acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
  • Very fine pore, very dense, very slow filtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso base 100 g/m2
Formato Disc
Materiale 100% Cotton Linters (<98% alpha-cellulose; ash-free)
Particle Retention 1 μm
Velocità di filtraggio 300 sec.
Grado 393
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Diametro (sistema metrico) 47 mm