Learn More
Fisherbrand™ Carta per cromatografia di grado 508
Codice prodotto. 11724166 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
570 mm
Larghezza (sistema metrico):
200 mm
460 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11724166
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for electrophoresis and chromatographic works. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper is used in separation and identification of samples unknown composition in research laboratories.
Applications:
  • Used in separation and identification of additives in food
  • Helps in determination of malic acid content in wines caused by fermentation
Specifica
Spessore pellicola 0.35 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Electrophoresis and Chromatographic Works
Formato Sheet
Grado 508
Materiale Paper
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Portata 115 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm