Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 604
Designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. Fisherbrand™ Grade 604 Surface Protection Paper guards against damage from acids, toxic, corrosive and radioactive fluids and impacts.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11710005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Available in sheet or roll form
  • Polyethylene backed 125g/m2 absorbent paper quickly soaks up spills and prevents flow through to work surface
Specifica
Specifica
Carta protettiva per superfici
50 m
Polietilene
0.25 mm
Grade 604 Paper
0.6 m
White
1 rotoli