Learn More
Fisherbrand™ Carta protettiva per superfici di grado 604
Codice prodotto. 11715375 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
600 x 500 mm
Tipo di imballaggio:
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 11715375
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to protect laboratory surfaces against hazardous spills. Fisherbrand™ Grade 604 Surface Protection Paper guards against damage from acids, toxic, corrosive and radioactive fluids and impacts.
  • Available in sheet or roll form
  • Polyethylene backed 125g/m2 absorbent paper quickly soaks up spills and prevents flow through to work surface
Specifica
Product Type Surface Protection Paper
Materiale Grade 604 Paper
Lunghezza (sistema metrico) 520 mm
Larghezza (sistema metrico) 420 mm
Dimensioni (L x P) 520 x 420 mm
Backing Material Polyethylene
Colore White
Spessore 0.25mm
Quantità 100 sheets
Tipo di imballaggio Sheet