Learn More
Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 120 mm
150 x 150mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Formato:
Foglio
Foglio ripiegato
Folded Sheet
Quantità confezione:
100 conf.
200PK
50 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
Applicazioni:
- Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, fiasche, piastre per microscopia, flaconi
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Dimensioni (L x P) | 220 x 400 mm |
| Formato | Foglio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals |
| Quantità confezione | 500 Pk. |
| Grado | 605 |
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Share a Content Correction