Learn More
Fisherbrand™ Carta Joseph super assorbente di grado 608
Product Code. 11763913 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Formato:
Foglio
Folded sheet
Quantità confezione:
40 Pk.
800 Pk.
800 conf.
missing translation for 'unitSize'
pezzi 40
pezzi 800
Product Code. 11763913
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Fisherbrand™ Grade 608 Joseph Paper is very absorbent and no fluffy.
  • Thin paper 25g/m2
  • very absorbent and no fluffy
Applications:
  • Cleaning and drying of, glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals
  • Specifications
    Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
    Larghezza (sistema metrico) 350 mm
    Dimensioni (L x P) 500 x 350 mm
    Formato Folded sheet
    Da utilizzare con (applicazione) Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals
    Quantità confezione 800 Pk.
    Grado 608