Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Codice prodotto. 11714053
  • 62.60€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 100% High pure cotton linters fibers
  • Neutral and fat free
  • High mechanical strength
  • Excellent retention capacity
Applications:
  • Extraction of sulphur
  • Extraction of the content of free lipids in food
  • Determination of dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer, binder analysis in paint colours
  • Control of emission smokes in industrial chimneys
  • Gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
Specifica
30 mm
Estrazione di zolfo in masse gassose, determinazione di polvere e catrame nell'aria e nei gas industriali
Adatto per tutti i sistemi di estrazione
Ditale per estrazione
Fibre di cellulosa ad alta purezza e linters di cotone
7
100 mm