Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Codice prodotto. 11734053 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 25
Product Code. 11734053
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
  • 100% High pure cotton linters fibers
  • Neutral and fat free
  • High mechanical strength
  • Excellent retention capacity
Applications:
  • Extraction of sulphur
  • Extraction of the content of free lipids in food
  • Determination of dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer, binder analysis in paint colours
  • Control of emission smokes in industrial chimneys
  • Gravimetric analysis of dust in gases
Specifications
Diameter (Metric) Inside 33 mm
Materiale Fibre di cellulosa ad alta purezza e linters di cotone
Da utilizzare con (applicazione) Estrazione di zolfo in masse gassose, determinazione di polvere e catrame nell'aria e nei gas industriali
Grado 7
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adatto per tutti i sistemi di estrazione
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Ditale per estrazione