Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Codice prodotto. 11744043 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11744043
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
  • 100% High pure cotton linters fibers
  • Neutral and fat free
  • High mechanical strength
  • Excellent retention capacity
Applications:
  • Extraction of sulphur
  • Extraction of the content of free lipids in food
  • Determination of dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer, binder analysis in paint colours
  • Control of emission smokes in industrial chimneys
  • Gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
Diameter (Metric) Inside 25 mm
Materiale Fibre di cellulosa ad alta purezza e linters di cotone
Da utilizzare con (applicazione) Estrazione di zolfo in masse gassose, determinazione di polvere e catrame nell'aria e nei gas industriali
Grado 7
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adatto per tutti i sistemi di estrazione
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Product Type Ditale per estrazione