Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Codice prodotto. 11784536 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11784536
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
  • 100% High pure cotton linters fibers
  • Neutral and fat free
  • High mechanical strength
  • Excellent retention capacity
Applications:
  • Extraction of sulphur
  • Extraction of the content of free lipids in food
  • Determination of dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer, binder analysis in paint colours
  • Control of emission smokes in industrial chimneys
  • Gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
Diameter (Metric) Inside 70 mm
Materiale High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters
Da utilizzare con (applicazione) Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases
Grado 7
Da utilizzare con (apparecchiatura) Suitable for all extractors systems
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Product Type Extraction Thimble