Learn More
Fisherbrand™ Grade 8 Microglass Fiber Extraction Thimble
Codice prodotto. 11734546 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
80 mm
Diameter (Metric) Inside:
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11734546
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Made with 100% micro-quartz fibers, without binder. Fisherbrand™ Grade 8 Microquartz Fiber Extraction Thimble has maximun resistance temperature of 500°C.
Applications:
  • Used in extraction of sulfur in gaseous masses
  • Helps in determinimg content of free lipids in food by extraction
  • Determines dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer and binder analysis in paint colours
  • Used in control of emission smokes in industrial chimneys and gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
Diameter (Metric) Inside 25 mm
Materiale Microglass Fiber
Da utilizzare con (applicazione) Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases
Grado 8
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Temperatura max (sistema metrico) 500°C
Product Type Extraction Thimble