Learn More
Fisherbrand™ Carta assorbente per uso speciale di grado 903
Codice prodotto. 11709895 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formato:
Foglio
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11709895
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Determination of absorption of water.
  • Weight: 255g/m2
  • Absorption : 490mL/cm2
  • Thickness : 0.40mm
  • Capillary absorption : 75 to 85mm (klemm)
Applications:
  • Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
  • Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Certifications
ISO EN 20535
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Larghezza (sistema metrico) 350 mm
Dimensioni (L x P) 350 x 350 mm
Formato Foglio
Da utilizzare con (applicazione) Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
Quantità confezione 100 Pk.
Grado 903
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm