Learn More
Fisherbrand™ Carta assorbente per uso speciale di grado 903
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formato:
Foglio
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Weight: 255g/m2
- Absorption : 490mL/cm2
- Thickness : 0.40mm
- Capillary absorption : 75 to 85mm (klemm)
Applications:
- Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
- Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Certifications
ISO EN 20535
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 150 mm |
| Formato | Foglio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry |
| Quantità confezione | 100 Pk. |
| Grado | 903 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |