Learn More
Fisherbrand™ Carta assorbente per uso speciale di grado 903
Codice prodotto. 11899022 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Dimensioni (L x P):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Formato:
Foglio
Codice prodotto. 11899022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Determination of absorption of water.
  • Thickness : 0.40mm
  • Absorption : 490mL/cm2
  • Capillar absorption : 75 - 85mm (klemm)
  • Weight : 255g/m2
Certifications
ISO EN 20535
Specifica
Product Type Blotting Paper
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Paper
Assorbanza 490ml/cm2
Peso base 255g/m2
Certificazione/Conformità ISO EN 20535
Da utilizzare con (applicazione) Determination of absorption of water
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm