Learn More
Fisherbrand™ Grade 904 Special Purpose Blotting Paper
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 300 mm
200 x 200 mm
220 x 220 mm
500 x 500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Weight:190g/m2
- Absorption:300mL/cm2
- Thickness: 0.41mm
- Capillary absorption: 88 to 93mm (klemm)
Applications:
- Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
- Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 300 mm |
| Formato | Foglio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry |
| Quantità confezione | 100 Pk. |
| Grado | 904 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.41 mm |