Learn More
Fisherbrand™ Grade 904 Special Purpose Blotting Paper
Codice prodotto. p-8002094 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 300 mm
200 x 200 mm
220 x 220 mm
500 x 500 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11769895
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Determination of absorption of water.
  • Weight:190g/m2
  • Absorption:300mL/cm2
  • Thickness: 0.41mm
  • Capillary absorption: 88 to 93mm (klemm)
Applications:
  • Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
  • Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Dimensioni (L x P) 200 x 200 mm
Formato Foglio
Da utilizzare con (applicazione) Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
Quantità confezione 100 Pk.
Grado 904
Spessore (sistema metrico) 0.41 mm