Learn More
Fisherbrand™ Grade 907 Germination and Seed Test Papers, Plain Disc
Codice prodotto. 11759905 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
85 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11759905
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For germination assays of seed specimens according to various methods such as Neeb and Jacobsen.
  • Wetstrength paper 160g/m²
  • Absorbent
  • Free from chlorine
  • pH must be between 6.0 and 7.5
  • For small seeds such as grasses and flowers
  • White in color
Specifica
Peso base 160 g/m2
Colore White
Materiale Paper
Da utilizzare con (applicazione) Germination assays of seed specimen
N. per confezione 100
Intervallo di pH 6 to 7.5
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Tipo Germination and Seed Test Paper
Diametro (sistema metrico) 85 mm