Learn More
Fisherbrand™ Grade 907 Germination and Seed Test Papers, Plain Disc
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
85 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Wetstrength paper 160g/m²
- Absorbent
- Free from chlorine
- pH must be between 6.0 and 7.5
- For small seeds such as grasses and flowers
- White in color
Specifica
Specifica
| Peso base | 160 g/m2 |
| Colore | White |
| Materiale | Paper |
| Da utilizzare con (applicazione) | Germination assays of seed specimen |
| N. per confezione | 100 |
| Intervallo di pH | 6 to 7.5 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.38 mm |
| Tipo | Germination and Seed Test Paper |
| Diametro (sistema metrico) | 85 mm |