Learn More
Fisherbrand™ Grade 919 Weighing Paper
Codice prodotto. 11760106 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
25g/m2
Unit Size:
pezzi 1000
Product Code. 11760106
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Smooth paper and easily crushable.
  • Smooth paper 25g/m2
  • Easily crushable
Specifications
Materiale Paper
Peso (sistema metrico) 25g/m2
Larghezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Weighing Paper
Forma Square