Learn More
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Codice prodotto. p-8002095 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11784576
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as wrap for medical clothes.
  • Creped paper
  • Weight: 60g/mm2
Applications:
  • Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 868-2
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Materiale Paper
Quantità 250 Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Larghezza (sistema metrico) 100 cm
Peso (sistema metrico) 60 gsm
Product Type Sterilization Paper
Grado 925