Learn More
Fisherbrand™ Carta per sterilizzazione di grado 926
Codice prodotto. 11710575 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11710575
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per avvolgere gli indumenti per uso medico.
  • Weight: 60g/m2
  • Creped paper
Applications:
  • Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 868-2
Colore Green
Da utilizzare con (applicazione) Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Materiale Paper
Quantità 500 Pk.
Dimensioni (L x P) 60 x 60 cm
Lunghezza (sistema metrico) 60 cm
Larghezza (sistema metrico) 60 cm
Peso (sistema metrico) 60 gsm
Product Type Sterilization Paper
Grado 926