Learn More
Fisherbrand™ Carta per sterilizzazione di grado 926
Per avvolgere gli indumenti per uso medico.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Weight: 60g/m2
- Creped paper
Applications:
- Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Specifica
Autoclavable | |
Green | |
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization | |
Sterilization Paper | |
926 | |
500 Pk. |
EN 868-2 | |
65 x 65 cm | |
65 cm | |
60 g/m2 | |
Paper | |
65 cm |