Learn More
Fisherbrand™ Carta per sterilizzazione di grado 926
Codice prodotto. p-8002096 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11714586
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per avvolgere gli indumenti per uso medico.
  • Peso: 60 g/m2
  • Carta crespata
Applicazioni:
  • per l'uso con sterilizzazione a raggi gamma, vapore, gas
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità EN 868-2
Colore Green
Da utilizzare con (applicazione) Avvolgimento di abbigliamento medico, strumenti chirurgici e altri articoli usati per la sterilizzazione a vapore, a gas e a raggi gamma
Materiale Paper
Quantità 250 conf.
Dimensioni (L x P) 100 x 100 cm
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Larghezza (sistema metrico) 100 cm
Peso (sistema metrico) 60 gsm
Product Type Carta per sterilizzazione
Grado 926