Learn More
Sartorius™ Grade C 160 Refined Pulp Membrane Filter Boards
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifications
Specifications
| Formato | Sheet |
| Materiale | Refined Pulp |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for filtration of cooking and transformer oils, as absorptives of human serum and as base paper for further impregnation with certain reagents |
| Quantità | 100 Pack |
| Spessore (sistema metrico) | 0.3 mm |
| Tipo | Membrane Filter Boards |
| Dimensioni (L x P) | 580 x 580mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 580 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 580 mm |