Learn More
Bochem™ Graduated Bucket
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
12 L
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
260 mm
300 mm
Altezza (sistema metrico):
190 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Include:
Article No. 8333
Descrizione
- Lid sold separately
- Without base ring
- Graduated
Specifica
Specifica
| Product Type | Stainless Steel Bucket, without lid |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Descrizione | Without base ring |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 260 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |