Learn More
Bochem™ Graduated Bucket
Codice prodotto. p-7146765
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
12 L
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
260 mm
300 mm
Altezza (sistema metrico):
190 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Include:
Article No. 8333
Codice prodotto. 10547901
Marca: Bochem™ 8320
Bochem™ Graduated Bucket features graduations per liter.
  • Lid sold separately
  • Without base ring
  • Graduated
Specifica
Product Type Stainless Steel Bucket, without lid
Capacità (sistema metrico) 6 L
Materiale Stainless Steel (18/10)
Descrizione Without base ring
Diametro (sistema metrico) parte superiore 260 mm
Altezza (sistema metrico) 190 mm