Learn More
Kartell™ Misure coniche graduate
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conical shape with integral notch facilitates accurate measurements and easy pours
- Wide base creates stability
- Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
- Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
| Altezza (sistema metrico) | 263 mm |
| Incrementi | 20 mL |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 120 °C |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Sì |
| Vedi altri risultati |