Learn More
KARTELL Graduated Cylinder
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Low form, circular base.
- Excellent chemical resistance.
- Autoclavable.
- Permanent graduations moulded into cylinders.
- Can withstand temperatures up to 170°C.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: PMP
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Monouso | Reusable |
| Graduazioni | 2 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Base Type | Circolare |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.43 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 87 mm |
| Tipo | Cilindro graduato |