Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Graduated Cylindrical Separating Funnels with PTFE Plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- With NS socket and PE stopper
- With PTFE plug
- With screwthread retaining device
- Borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduato | Yes |
| Graduazioni | 2.0 mL |
| Dimensione del poro | 2.5 mm bore |
| Quantità | 2 |
| Valvola di chiusura | Yes |
| Stopper Material | PTFE |