Learn More
Pyrex™ Graduated Funnel
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 3mm |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Dimensione del poro | 130Å |
| Product Type | Funnel |