Learn More
Hecht Karl™ Graduated Glass Cylinder
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
90 mm
195 mm
250 mm
265 mm
325 mm
440 mm
Descrizione:
Low Form
Tall Form
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tall Form |
| Altezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Tipo | Graduated Cylinder |
| Materiale | Glass |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |