Learn More
Hecht Karl™ Graduated Glass Cylinder
Codice prodotto. 10450192
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
90 mm
195 mm
250 mm
265 mm
325 mm
440 mm
Descrizione:
Low Form
Tall Form
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10450192
Marca: Hecht Karl™ 44400066
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Descrizione Tall Form
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Glass
Capacità (sistema metrico) 1000 mL