Learn More
Kartell™ Graduated Low-Form Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from perfluoroalkoxy fluorinated resin
- Temperature range −250° to +270°C
Specifica
Specifica
| Descrizione | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 32mm |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | PFA |
| Altezza (sistema metrico) | 50mm |
| Tipo | Graduated |
| Graduated | Sì |
| Stile | Low Form |