Learn More
Kartell™ Graduated Low-Form Beakers
Codice prodotto. p-8394032
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10011121
Marca: Kartell™ 0153400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensures accuracy and precision when carrying out efficient measurements of liquids. Kartell™ Graduated Low-Form Beakers are transparent beakers made from perfluoroalkoxy that displaying high chemical and heat resistance.
  • Made from perfluoroalkoxy fluorinated resin
  • Temperature range −250° to +270°C
Specifica
Descrizione Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 32mm
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale PFA
Altezza (sistema metrico) 50mm
Tipo Graduated
Graduated
Stile Low Form