Learn More
Bochem™ Graduated Measuring Jug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Descrizione
- Constructed of stianless steel
- Conical shape
- With base
Specifica
Stile della base | Conical |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 160mm |
Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Altezza (sistema metrico) | 185mm |
Include | Base |
Incrementi | 100mL graduations |