Learn More
KARTELL Graduated Narrow Neck Polypropylene Bottle
17.10 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Polypropylene Bottle
Descrizione
- Autoclavable, graduated, heavy walled bottle.
- Ideal for transporting toxic waste waters, boiler feed water etc., back to laboratory for analysis as samples can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit.
- Conforms to DIN 13316 and 168.
- Remove cap before autoclaving.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011
- MATERIAL: PP
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
Colore | Translucent White |
Materiale | Polypropylene |
Imballaggio | Box |
Quantità | 1 |
Sterilità | Non-sterile |
Graduazioni | 20 mL |
Certificazione/Conformità | DIN 13316 and 168 |
Closure Included | Yes |