Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate con pistone di aspirazione
Codice prodotto. 10073900
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
25 mL
Lunghezza (sistema metrico):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10073900 10 ml 385 mm Pezzo
10482081 1 ml 335 mm Pezzo
10083900 25 mL 475 mm Pezzo
10432661 5 ml 360 mm Pezzo
10014740 20 mL 430 mm Pezzo
10698221 2 mL 345 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10073900 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 1190160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.00€
    31.35€ / pezzi 1
    Risparmia 3.65€
    10% Sconto
In stock
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Graduated Pipettes with Piston come with amber stain graduation.
  • Graduated to tip
  • Available in a range of capacities
Specifica
Graduato Sì
Colore graduazione Amber
Graduation Type Scala graduata ambra permanente con colore diffusione argento
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 385 mm
Tipo Pipetta graduata