Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate con pistone di aspirazione
Codice prodotto. 10482081
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
25 mL
Lunghezza (sistema metrico):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10482081 1 ml 335 mm Pezzo
10083900 25 mL 475 mm Pezzo
10073900 10 ml 385 mm Pezzo
10432661 5 ml 360 mm Pezzo
10014740 20 mL 430 mm Pezzo
10698221 2 mL 345 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10482081 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 1190133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00€
    24.55€ / pezzi 1
    Risparmia 4.45€
    15% Sconto
In stock
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Graduated Pipettes with Piston come with amber stain graduation.
  • Graduated to tip
  • Available in a range of capacities
Specifications
Graduato Sì
Colore graduazione Amber
Graduation Type Scala graduata ambra permanente con colore diffusione argento
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Tipo Pipetta graduata