Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate con pistone di aspirazione
Descrizione
- Graduated to tip
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Amber |
| Graduazioni | 0.02 mL |
| Graduation Type | Amber graduations permanently with silver diffusion color |
| Quantità | 1 Each |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 345 mm |
| Tipo | Graduated Pipet |