Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations
Codice prodotto. 10285772 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10285772
Marca: Buerkle™ 75021000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Read molded-in graduations with ease to ensure accuracy with the Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations. This graduated cylinder offers excellent chemical resistance for a wide variety of solutions.
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F)
  • Autoclavable
  • Individually packaged
  • Polypropylene plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale PP (polipropilene)
Certificazione/Conformità Category B (DIN 12681/ISO 6706)
Diametro (sistema metrico) 69 mm
Include Embossed graduation
Quantità 6/Pk.
Graduazioni 10 mL
Autoclavabile Sì
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 440 mm