Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations
Codice prodotto. 10666243 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10666243
Marca: Buerkle™ 75020100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Read molded-in graduations with ease to ensure accuracy with the Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations. This graduated cylinder offers excellent chemical resistance for a wide variety of solutions.
  • Resists temperatures up to 135°C (275°F)
  • Autoclavable
  • Individually packaged
  • Polypropylene plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale PP (polipropilene)
Certificazione/Conformità Category B DIN 12681/ISO 6706
Bilancia Embossed
Diametro (sistema metrico) 33 mm
Include Embossed graduation
Quantità 1
Graduazioni 1 mL
Autoclavabile Sì
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Chemists, During Outdoor Field Work and Wherever Volumetric Measurements Have to Be Made During Production, Laboratories, Workshop
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Tipo Cilindro graduato