Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resists temperatures up to 135°C (275°F)
- Autoclavable
- Individually packaged
- Polypropylene plastic
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Certificazione/Conformità | Category B DIN 12681/ISO 6706 |
| Bilancia | Embossed |
| Diametro (sistema metrico) | 27 mm |
| Include | Embossed graduation |
| Quantità | 1 |
| Graduazioni | 1 mL |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |