Descrizione
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Scale | Molded Scale |
| Stile | Low Form |
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?