Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 40
pezzi 50
Descrizione
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Scale | Molded Scale |
| Stile | Low Form |