Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Codice prodotto. 17992112 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 40
pezzi 50
Codice prodotto. 17992112
Marca: Sampling Systems™ 8008P2000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated
Certificazione/Conformità FDA
Scale Molded Scale
Stile Low Form