Learn More
Buerkle™ Graduation for Wide-Neck Jerry Cans
7.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
5L wide neck jerry cans
Descrizione
- For wide-necked jerrycans
- Self-adhesive strips with blue graduation marks
Specifica
Product Type | Jerry Can Graduation Strip |
Da utilizzare con (applicazione) | 5 L Jerrican |
Graduazioni | Liters |