Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Codice prodotto. p-7213704
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
5 L
Dimensione della confezione:
4 bottiglie
Codice prodotto. 17179340
Marca: 3M™ 7100030785
Formulated to quickly and effectively remove graffiti from brickwork and concrete surfaces. Effective on a wide range of graffiti substances including aerosol spray paint, permanent markers, crayon, and emulsion paint.
  • Graffiti remover for plastic, painted, or varnished surfaces
  • Effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon, and emulsion paint
  • The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
  • Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
  • Has minimal odor to enhance user comfort and efficiency unlike traditional chemical removers which emit powerful odors and harmful vapors
  • Low environmental impact since the product does not contain aromatic, aliphatic, or chlorinated solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Graffiti Remover
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 4% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 10% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.