Learn More
BD Gram Crystal Violet
Codice prodotto. 11778193
Click to view available options
Quantità:
3.8 L
4 x 250 ml
Dimensione della confezione:
1L
3.80L
Codice prodotto. 11778193
Marca: BD 212525
Can be used as a replacement reagent for the BD™ Gram Stain Kits. BD™ Gram Crystal Violet is used as the primary stain in a 4-step Gram staining process. Available in 250ml solution bottles for direct use or gallon containers for bulk storage.
Gram Stain reagents are used to stain microorganisms from cultures or specimens by the differential Gram method.
  • Complete stain kits reduce the mess associated with Gram staining procedures and include a compact tray for holding the 250mL reagent bottles
  • Break-resistant bottles features no-drip, keep-clean cap spouts that make regulating the flow easy and that help to prevent spots and spills
  • Color-coded labels allow quick identification of the reagent
Order Info
Available in packs of four 250mL bottles or individual one-gallon bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Colorazione di Gram con cristalvioletto
Quantità 4 x 250 ml
Certificazione/Conformità CE
Formato Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Per colorazione di microrganismi in colture o campioni con metodo di colorazione differenziale di Gram
Colore Purple
Requisiti di stoccaggio Da 15 ° a 30 °C
Tipo di imballaggio Direct use reagent bottle
Tipo di colore Cristalvioletto
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol, methanol, ethanol, C.I. basic violet 3