Learn More
BD Gram Crystal Violet
Click to view available options
Quantità:
3.8 L
4 x 250 ml
Dimensione della confezione:
1L
3.80L
Descrizione
Gram Stain reagents are used to stain microorganisms from cultures or specimens by the differential Gram method.
- Complete stain kits reduce the mess associated with Gram staining procedures and include a compact tray for holding the 250mL reagent bottles
- Break-resistant bottles features no-drip, keep-clean cap spouts that make regulating the flow easy and that help to prevent spots and spills
- Color-coded labels allow quick identification of the reagent
Order Info
Available in packs of four 250mL bottles or individual one-gallon bottles
Specifica
Specifica
| Tipo | Colorazione di Gram con cristalvioletto |
| Quantità | 4 x 250 ml |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Formato | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colorazione di microrganismi in colture o campioni con metodo di colorazione differenziale di Gram |
| Colore | Purple |
| Requisiti di stoccaggio | Da 15 ° a 30 °C |
| Tipo di imballaggio | Direct use reagent bottle |
| Tipo di colore | Cristalvioletto |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol, methanol, ethanol, C.I. basic violet 3